Få mere at vide
3-oktanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461818
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461818 250 g 250g
11451818 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14488.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-98-0
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00004590
InChI nøgle NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
IUPAC navn octan-3-ol
SMIL CCCCCC(O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Octanol
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 0.82
Kogepunkt 175°C to 176°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.427
Mængde 250 g
Beilstein 1719310
Formel vægt 130.23
Procent renhed 97%