Få mere at vide
3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione |
| CAS | 42482-06-4 |
| Molekylær formel | C12H18O3 |
| MDL nummer | MFCD00047133 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | CCCCC/C=C/CC1CC(OC1=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.27 |
| Procent renhed | 98% |