missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3' '-O-tert-Butyl-2’-deoxymugineic Acid tert-Butyl Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3' '-O-tert-Butyl-2'-deoxymugineic Acid tert-Butyl Diethyl Ester |
| CAS | 958350-41-9 |
| Molekylær formel | C24H44N2O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (alphaS,2S)-alpha-[[(3S)-3,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-4-oxobutyl]amino]-2-(ethoxycarbonyl)-1-azetidinebutanoic Acid Ethyl Ester |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCN1CC[C@H]1C(=O)OCC)NCC[C@H](OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.62 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?