Få mere at vide
3'-O-Sulfate-Epicatechin Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-O-Sulfate-Epicatechin Ammonium Salt |
| CAS | 1421313-26-9 |
| Molekylær formel | C15 H14 O9 S . H3 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,3R)-3,4-Dihydro-2-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O9S.H3N/c16-8-4-11(18)9-6-12(19)15(23-13(9)5-8)7-1-2-10(17)14(3-7)24-25(20,21)22;/h1-5,12,15-19H,6H2,(H,20,21,22);1H3/t12-,15-;/m1./s1 |
| SMIL | N.O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c3 |
| IUPAC navn | azane;[2-hydroxy-5-[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]phenyl] hydrogen sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.362 |
| Formel vægt | 387.062 |