Få mere at vide
3'-O-Methylfluorescein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-O-Methylfluorescein |
| CAS | 70672-05-8 |
| Molekylær formel | C21H14O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3'-Hydroxy-6'-methoxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14O5/c1-24-13-7-9-17-19(11-13)25-18-10-12(22)6-8-16(18)21(17)15-5-3-2-4-14(15)20(23)26-21/h2-11,22H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1 |
| IUPAC navn | 3'-hydroxy-6'-methoxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.33 |
| Formel vægt | 346.0841 |