Få mere at vide
3-O-Methylfisetin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Methylfisetin |
| CAS | 20870-06-8 |
| Molekylær formel | C16 H12 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3',4',7-Trihydroxy-3-methoxy-flavone-d3, 7,3',4'-Trihydroxy-3-methoxyflavone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)10-4-3-9(17)7-13(10)22-15(16)8-2-5-11(18)12(19)6-8/h2-7,17-19H,1H3 |
| SMIL | COC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-3-methoxychromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.263 |
| Formel vægt | 300.063 |