missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4.H2O/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 229.095 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?