Få mere at vide
3-O-methyl-D-glucose, 99.1%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452372 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11452372 1 g
11472372 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215165101
Kemiske identifikatorer
CAS 13224-94-7
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00063266
InChI nøgle SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
Synonym 3-o-methyl-alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl-a-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydro-2h-pyran-2,3,5-triol, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-2,3,5-triol, 3-o-methyl-, a-d-glucopyranose, 3-o-methyl-alpha-d-glucose, a-d-glucopyranose,3-o-methyl, alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl, 3-o-methyl-d-glucopyranose
PubChem CID 83246
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxan-2,3,5-triol
SMIL CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-methyl-D-glucose
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 194.2
Procent renhed 0.991
Fysisk form Pulver