missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-Methyl-6-oxo 17Beta-Estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Methyl-6-oxo 17beta-Estradiol |
| CAS | 50731-96-9 |
| Molekylær formel | C19H24O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-3-methoxy-estra-1,3,5(10)-trien-6-one, 17beta-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-13-12-4-3-11(22-2)9-15(12)17(20)10-14(13)16(19)5-6-18(19)21/h3-4,9,13-14,16,18,21H,5-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-3-methoxy-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.39 |
| Formel vægt | 300.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?