missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-O-Methyl 6-Keto 17b-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran, TRC

Artikelnummer. 30472597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31506550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-O-Methyl 6-Keto 17beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran
CAS 174497-42-8
Molekylær formel C24H32O4
Mængde 50 mg
Synonym 3-Methoxy-17beta-(tetrahydropyranyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-6-one, (17beta)-3-Methoxy-17-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-trien-6-one
InChI formel InChI=1S/C24H32O4/c1-24-11-10-17-16-7-6-15(26-2)13-19(16)21(25)14-18(17)20(24)8-9-22(24)28-23-5-3-4-12-27-23/h6-7,13,17-18,20,22-23H,3-5,8-12,14H2,1-2H3/t17-,18-,20+,22+,23?,24+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1)OC5CCCCO5
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-17-(oxan-2-yloxy)-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molekylvægt (g/mol) 384.51
Formel vægt 384.2301
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.