missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-Methyl 6-Hydroxy-17Beta-estradiol 17-O-Tetrahydropyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Methyl 6-Hydroxy-17beta-estradiol 17-O-Tetrahydropyran |
| CAS | 473882-84-7 |
| Molekylær formel | C24 H34 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (17beta)-3-Methoxy-17-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-trien-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O4/c1-24-11-10-17-16-7-6-15(26-2)13-19(16)21(25)14-18(17)20(24)8-9-22(24)28-23-5-3-4-12-27-23/h6-7,13,17-18,20-23,25H,3-5,8-12,14H2,1-2H3/t17-,18-,20+,21?,22+,23?,24+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC(O)c2c1)OC5CCCCO5 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-17-(oxan-2-yloxy)-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.524 |
| Formel vægt | 386.246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?