Få mere at vide
3-O-Methyl 4-Hydroxy Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30481759
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30481759 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30481759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3126101MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-Methyl 4-Hydroxy Estradiol
CAS 5976-66-9
Molekylær formel C19 H26 O3
Mængde 1 mg
Synonym (17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-4,17-diol, 4-Hydroxyestradiol 3-Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(22-2)18(21)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)20/h5,7,12-13,15,17,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,17+,19+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-4,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 302.408
Formel vægt 302.188