Få mere at vide
3-O-Methyl 17Beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Methyl 17beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 4811-74-9 |
| Molekylær formel | C24H34O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-17beta-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-17beta-(tetrahydropyranyloxy)estra-1,3,5(10)-triene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O3/c1-24-13-12-19-18-9-7-17(25-2)15-16(18)6-8-20(19)21(24)10-11-22(24)27-23-5-3-4-14-26-23/h7,9,15,19-23H,3-6,8,10-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23?,24+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC5CCCCO5 |
| IUPAC navn | 2-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.52 |
| Formel vægt | 370.2508 |