Få mere at vide
3-(o-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O2/c19-16-11-14(13-6-2-1-3-7-13)10-15(12-16)17-8-4-5-9-18(17)20/h1-9,12,14,20H,10-11H2 |
| Formel vægt | 264.115 |
| Procent renhed | >95% |