Få mere at vide
3-O-Ethyl-L-ascorbinsyre, TRC
Artikelnummer. 30377971
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377971 100 mg
30375961 50 mg
30385123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE922013100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86404-04-8
Molekylær formel C8H12O6
Molekylvægt (g/mol) 204.18
SMIL CCOC1=C(O)C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O6/c1-2-13-7-5(11)8(12)14-6(7)4(10)3-9/h4,6,9-11H,2-3H2,1H3/t4-,6+/m0/s1
Formel vægt 204.0634
Procent renhed >95%