Få mere at vide
3-O-Demethylthiocolchicine, Mikromol™
Artikelnummer. 17953046
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953046 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3276.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-O-Demethylthiocolchicine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Demethyl Thiocolchicine
CAS 87424-25-7
Analyt- eller komponentnavne 3-Demethyl Thiocolchicine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H23 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, Acetamide, N-[5,6,7,9-tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, (S)-, Colchicine, 2-demethylthio- (6CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, 3-Demethylthiocolchicine, 3-Desmethylthiocolchicine, 3-O-Demethylthiocolchicine, NSC 361792, Thiocolchicoside Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H23NO5S/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(26-2)21(27-3)19(12)13-6-8-18(28-4)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
SMIL COc1c(O)cc2CC[C@H](NC(=O)C)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c1OC)SC
IUPAC navn N-[(7S)-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 401.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 401.1297 g/mol