Få mere at vide
3' '-O-Demethyl Ivermectin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3' '-O-Demethyl Ivermectin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C47H72O14/c1-10-24(2)42-27(5)16-17-46(61-42)22-33-19-32(60-46)15-14-26(4)41(58-38-21-36(53-9)43(30(8)56-38)59-37-20-35(48)40(50)29(7)55-37)25(3)12-11-13-31-23-54-44-39(49)28(6)18-34(45(51)57-33)47(31,44)52/h11-14,18,24-25,27,29-30,32-44,48-50,52H,10,15-17,19-23H2,1-9H3/b12-11-,26-14-,31-13?/t24-,25-,27-,29-,30-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44+,46+,47+/m0/s1 |
| Formel vægt | 860.4922 |