missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-O-α-D-Mannopyranosyl D-Mannose, TRC

Artikelnummer. 30465756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465756 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1663405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-O-a-D-Mannopyranosyl-D-Mannopyrannose
CAS 23745-85-9
Molekylær formel C12 H22 O11
Mængde 5 mg
Synonym 3-O-α-D-Mannopyranosyl D-Mannose
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3S,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2,3,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Formel vægt 342.1162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.