Få mere at vide
3-O-α-D-Mannopyranosyl D-Mannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-a-D-Mannopyranosyl-D-Mannopyrannose |
| CAS | 23745-85-9 |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-O-α-D-Mannopyranosyl D-Mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2,3,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |
| Formel vægt | 342.1162 |