Få mere at vide
3-O-Benzyl Estrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Benzyl Estrone |
| CAS | 858-98-0 |
| Molekylær formel | C25H28O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(Benzyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(Benzyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-Benzyloxyestra-1,3,5(10)triene-17-one, 3-O-Benzylestrone, BLE 99049, Estrone 3-Benzyl Ether, Estrone Benzyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O2/c1-25-14-13-21-20-10-8-19(27-16-17-5-3-2-4-6-17)15-18(20)7-9-22(21)23(25)11-12-24(25)26/h2-6,8,10,15,21-23H,7,9,11-14,16H2,1H3/t21-,22-,23+,25+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)CCC4=C3C=CC(=C4)OCC5=CC=CC=C5 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S)-13-methyl-3-phenylmethoxy-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.49 |
| Formel vægt | 360.2089 |