Få mere at vide
3-O-Benzyl Estratetraenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Benzyl Estratetraenol |
| CAS | 23880-57-1 |
| Molekylær formel | C25H28O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-(Phenylmethoxy)-estra-1,3,5(10),16-tetraene, 3-(Benzyloxy)-estra-1,3,5(10),16-tetraene |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O/c1-25-14-5-8-24(25)23-11-9-19-16-20(10-12-21(19)22(23)13-15-25)26-17-18-6-3-2-4-7-18/h2-7,10,12,14,16,22-24H,8-9,11,13,15,17H2,1H3/t22-,23-,24+,25+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC=C2 |
| IUPAC navn | (8S,9S,13R,14S)-13-methyl-3-phenylmethoxy-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.49 |
| Formel vægt | 344.214 |