Få mere at vide
3-O-Benzyl-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-Alpha-D-mannopyranose, TRC
Artikelnummer. 30340845
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30340845 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30340845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB296000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-Benzyl-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranose
CAS 65827-58-9
Molekylær formel C21 H26 O10
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(27-10-16-8-6-5-7-9-16)20(29-14(3)24)21(31-17)30-15(4)25/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5,6-triacetyloxy-4-phenylmethoxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 438.43
Formel vægt 438.1526