missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-Benzyl-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-Alpha-D-mannopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Benzyl-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranose |
| CAS | 65827-58-9 |
| Molekylær formel | C21 H26 O10 |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(27-10-16-8-6-5-7-9-16)20(29-14(3)24)21(31-17)30-15(4)25/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5,6-triacetyloxy-4-phenylmethoxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.43 |
| Formel vægt | 438.1526 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?