missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-O-Benzoyl-N-acetyl-α-D-galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)serine Phenacylester, TRC

Artikelnummer. 30334767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2079505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-O-Benzoyl-N-acetyl-a-D-galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)serine Phenacylester
CAS 172939-67-2
Molekylær formel C41 H40 N2 O12
Mængde 5 mg
Synonym 3-O-Benzoyl-N-Acetyl-A-D-Galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)Serine Phenacylester
InChI formel InChI=1S/C41H40N2O12/c1-24(45)42-35-37(55-38(48)26-14-6-3-7-15-26)36(47)34(20-44)54-40(35)52-22-32(39(49)51-23-33(46)25-12-4-2-5-13-25)43-41(50)53-21-31-29-18-10-8-16-27(29)28-17-9-11-19-30(28)31/h2-19,31-32,34-37,40,44,47H,20-23H2,1H3,(H,42,45)(H,43,50)/t32-,34+,35+,36-,37+,40-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)OCC(=O)c5ccccc5)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)c6ccccc6
IUPAC navn [(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2-[(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-oxo-3-phenacyloxypropoxy]-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 752.76
Formel vægt 752.2581
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.