missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-O-Benzoyl-N-acetyl-α-D-galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)serine Phenacylester, TRC

Artikelnummer. 30329592
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329592 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20795025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-O-Benzoyl-N-acetyl-a-D-galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)serine Phenacylester
CAS 172939-67-2
Molekylær formel C41 H40 N2 O12
Mængde 25 mg
Synonym 3-O-Benzoyl-N-Acetyl-A-D-Galactosaminyl-1-O-N-(Fmoc)Serine Phenacylester
InChI formel InChI=1S/C41H40N2O12/c1-24(45)42-35-37(55-38(48)26-14-6-3-7-15-26)36(47)34(20-44)54-40(35)52-22-32(39(49)51-23-33(46)25-12-4-2-5-13-25)43-41(50)53-21-31-29-18-10-8-16-27(29)28-17-9-11-19-30(28)31/h2-19,31-32,34-37,40,44,47H,20-23H2,1H3,(H,42,45)(H,43,50)/t32-,34+,35+,36-,37+,40-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)OCC(=O)c5ccccc5)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)c6ccccc6
IUPAC navn [(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2-[(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-oxo-3-phenacyloxypropoxy]-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 752.76
Formel vægt 752.2581
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.