missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-Benzoyl Diosgenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Benzoyl Diosgenine |
| CAS | 4952-68-5 |
| Molekylær formel | C34H46O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3beta,25R)-Spirost-5-en-3-ol Benzoate, Diosgenin Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H46O4/c1-21-12-17-34(36-20-21)22(2)30-29(38-34)19-28-26-11-10-24-18-25(37-31(35)23-8-6-5-7-9-23)13-15-32(24,3)27(26)14-16-33(28,30)4/h5-10,21-22,25-30H,11-20H2,1-4H3/t21-,22+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,32+,33+,34-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)OC(=O)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | [(1S,2S,4S,5'R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16R)-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-18-ene-6,2'-oxane]-16-yl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.73 |
| Formel vægt | 518.3396 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?