Få mere at vide
3-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 342.1162 |