Få mere at vide
3-O-Acetylnaltrexone, TRC
Artikelnummer. 30311843
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30311843 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30311843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19031050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-O-Acetylnaltrexone
CAS 111129-14-7
Molekylær formel C22H25NO5
Mængde 50 mg
Synonym (5α)-3-(Acetyloxy)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-14-hydroxymorphinan-6-one, Naltrexone 3-acetate
InChI formel InChI=1S/C22H25NO5/c1-12(24)27-16-5-4-14-10-17-22(26)7-6-15(25)20-21(22,18(14)19(16)28-20)8-9-23(17)11-13-2-3-13/h4-5,13,17,20,26H,2-3,6-11H2,1H3/t17-,20+,21+,22-/m1/s1
SMIL O=C1[C@H](O2)[C@@]3(CCN4CC5CC5)[C@@]([C@H]4CC6=C3C2=C(OC(C)=O)C=C6)(O)CC1
IUPAC navn [(4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 383.44
Formel vægt 383.1733