Få mere at vide
3-O-Acetyl Ezetimibe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-Acetyl Ezetimibe |
| CAS | 1044664-24-5 |
| Molekylær formel | C26 H23 F2 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23F2NO4/c1-16(30)33-24(17-2-6-19(27)7-3-17)15-14-23-25(18-4-12-22(31)13-5-18)29(26(23)32)21-10-8-20(28)9-11-21/h2-13,23-25,31H,14-15H2,1H3/t23-,24+,25-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC navn | [(1S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(2S,3R)-1-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.46 |
| Formel vægt | 451.1595 |