missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3’-O-(5’-Deoxy-Alpha-D-ribofuranosyl) Capecitabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-O-(5'-Deoxy-alpha-D-ribofuranosyl) Capecitabine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30FN3O9/c1-4-5-6-7-30-20(29)23-16-11(21)8-24(19(28)22-16)17-14(27)15(10(3)31-17)33-18-13(26)12(25)9(2)32-18/h8-10,12-15,17-18,25-27H,4-7H2,1-3H3,(H,22,23,28,29)/t9-,10-,12-,13-,14-,15-,17-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 475.1966 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?