Få mere at vide
3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496398 10 mg
16478987 5 mg
16471489 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15254
MedChemExpress 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 is a Vitamin D3 derivative.
3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 is a Vitamin D3 derivative.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3
CAS 163018-26-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H51NO2
Mængde 10 mg
Synonym 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3’-Aminopropyl Ether
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.47 mM)
SMIL C=C1CC[C@H](OCCCN)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(C)O)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvægt (g/mol) 457.73
Formel vægt 457.73
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism