missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose |
| CAS | 210036-24-1 |
| Molekylær formel | C14 H25 N O11 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | D-Mannopyranose, 3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-, 3-O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose, 3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannopyranose, 3-O-[2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-D-mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-10(21)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-9(20)6(3-17)24-13(23)11(12)22/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13?,14+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[(3S,4S,5R,6R)-2,3,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.35 |
| Formel vægt | 383.1428 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?