missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-O-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-O-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-glucofuranose |
| CAS | 99605-27-3 |
| Molekylær formel | C18H34O6Si |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Furo[2,3-d]-1,3-dioxole α-D-Glucofuranose Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O6Si/c1-16(2,3)25(8,9)24-13-12(11-10-19-17(4,5)21-11)20-15-14(13)22-18(6,7)23-15/h11-15H,10H2,1-9H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.54 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?