Få mere at vide
3-Noradamantanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11442678
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442678 0.25 g 0.25g
11422678 1 g 1g
11432678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16683.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16200-53-6 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16200-53-6
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00213463
InChI nøgle RXUUYFUQAGICCD-NLZKFAMNSA-N
Synonym 3-noradamantanecarboxylic acid, 3-noradamantane carboxylic acid, octahydro-2,5-methanopentalene-3a-carboxylic acid, 2,5-methanopentalene-3a 1h-carboxylic acid, hexahydro, 3-noradamantancarboxylic acid, 3-noradamantanecarboxylicacid, rxuuyfuqagiccd-uhfffaoysa, 3-noradamantanecarboxylate nac, hexahydro-2,5-methano-pentalene-3a-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.0<3,7> nonane-3-carboxylic acid
PubChem CID 11887834
SMIL C1C2CC3CC1CC3(C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Noradamantanecarboxylic acid
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Mængde 0.25 g
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%