Få mere at vide
3-Nonyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nonyne |
| CAS | 20184-89-8 |
| Molekylær formel | C9H16 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-5,7,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC#CCC |
| IUPAC navn | non-3-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.22 |
| Formel vægt | 124.1252 |