Få mere at vide
3-nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498707 25 g 25g
11408717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19878.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 925-78-0 | C9H18O | 142.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-78-0
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00009541
InChI nøgle IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nonanone, ethyl hexyl ketone, ethyl n-hexyl ketone, n-hexyl ethyl ketone, unii-00c380uhnl, 3-nonanone natural, fema no. 3440, acmc-209rga, octanone, methyl-9ci
PubChem CID 61235
IUPAC navn nonan-3-one
SMIL CCCCCCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nonanone
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 0.825
Kogepunkt 187°C to 188°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 25 g
Beilstein 1700447
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%