Få mere at vide
3-Nonanol, 98%
Artikelnummer. 11459416
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459416 50 g 50g
11469416 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19120.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-51-1 | C9H20O | 144.258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-51-1
Molekylær formel C9H20O
Molekylvægt (g/mol) 144.258
MDL nummer MFCD00014411
InChI nøgle GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nonanol, hexylethylcarbinol, ethylhexylcarbinol, 3-nonyl alcohol, nonan-7-ol, ethyl hexyl carbinol, acmc-1b2h7
PubChem CID 12216
IUPAC navn nonan-3-ol
SMIL CCCCCCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nonanol
Tæthed 0.824
Kogepunkt 192°C to 194°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.431
Mængde 50 g
Beilstein 1719453
Formel vægt 144.26
Procent renhed 98%