Få mere at vide
3-nitrotoluen, TRC
Artikelnummer. 30467422
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30467422 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30467422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN234461500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-methyl-3-nitrobenzene
CAS 99-08-1
Molekylær formel C7 H7 N O2
Mængde 500 mg
Synonym Benzene, 1-methyl-3-nitro- (9CI, ACI), 1-Methyl-3-nitrobenzene (ACI), Toluene, m-nitro- (8CI), 1-Nitro-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-nitrobenzene, 3-Methylnitrobenzene, 3-Nitrotoluene, m-Methylnitrobenzene, m-Mononitrotoluene, m-Nitrotoluene, MNT, NSC 9578
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMIL Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-3-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0477