Få mere at vide
3-nitrothiobenzamid, 97%
Artikelnummer. 15488677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488677 5 g 5g
15478677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52152.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 70102-34-0 | C7H6N2O2S | 182,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70102-34-0
Molekylær formel C7H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.197
MDL nummer MFCD09757586
InChI nøgle HDQCHDWHHGEXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzene-1-carbothioamide, 3-nitrothiobenzamide, 3-nitrobenzothioamide, 3-nitro-thiobenzamide, 3-nitrobenzenethioamide, 3-nitro-thio-benzamide, benzenecarbothioamide, 3-nitro
PubChem CID 12668182
IUPAC navn 3-nitrobenzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrothiobenzamide
Mængde 5 g
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%