Få mere at vide
3-Nitrosothiazolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosothiazolidine |
| CAS | 73870-33-4 |
| Molekylær formel | C3 H6 N2 O S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Nitrosothiazolidine, Thiazolidine','3-nitroso- (9CI','ACI), 3-Nitrosothiazolidine (ACI), 3-Nitroso-1,3-thiazolidine, N-Nitrosothiazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2OS/c6-4-5-1-2-7-3-5/h1-3H2 |
| SMIL | O=NN1CCSC1 |
| IUPAC navn | 3-nitroso-1,3-thiazolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.157 |
| Formel vægt | 118.02 |