Få mere at vide
3-nitrosalicylsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30483820
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30483820 1 g
1 options
Artikelnummer. 30483820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5209051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 22621-41-6
Molekylær formel C8H7NO5
Mængde 1 g
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3
SMIL COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 197.14
Formel vægt 197.0324