Få mere at vide
3-Nitropyridine, TRC
Artikelnummer. 30470295
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30470295 100 mg -
30469871 2.5 g 2.5g
30464540 500 mg -
3 options
Artikelnummer. 30470295
Brand: Toronto Research Chemicals TRCN519900100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-26-9
Kemisk navn eller materiale 3-Nitropyridine
Formel vægt 124.0273
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
IUPAC navn 3-nitropyridine
Molekylær formel C5 H4 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 124.1
SMIL [O-][N+](=O)c1cccnc1
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine