Få mere at vide
3-Nitropyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049163
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049163 25 mg
30050313 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049163 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0553.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Nitropyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Nitropyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H4 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccnc1
IUPAC navn 3-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 124.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 124.0273 g/mol