Få mere at vide
3-Nitropropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitropropionic Acid |
| CAS | 504-88-1 |
| Molekylær formel | C3H5NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | BNP, Bovinocidin, Hiptagenic Acid, NSC 64266, β-Nitropropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6) |
| SMIL | O=C(O)CC[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | 3-nitropropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.08 |
| Formel vægt | 119.0219 |