Få mere at vide
3-Nitropropanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 25182-84-7 |
| Tæthed | 1.21 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 138°C to 140°C/43 hPa |
| MDL nummer | MFCD00040626 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 3-Nitropropanol, 3-Nitropropanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.09 |
| Grad | Research |