Få mere at vide
3-Nitrophthalimid, 98%
Beskrivelse
3-Nitrophthalimid er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det er en heterocyklisk nitroforbindelse, der viser sig at udvise potentielle svampedræbende aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Nitrophthalimid er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det er en heterocyklisk nitroforbindelse, der viser sig at udvise potentielle svampedræbende aktiviteter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrophthalimide |
| Smeltepunkt | 217 °C til 221 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 179965 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 192.13 |
| Procent renhed | 98% |