Få mere at vide
3-Nitrophthalimid, 98%
Artikelnummer. 11428156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428156 5 g 5g
11438156 25 g 25g
11448156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15291.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 603-62-3 | C8H4N2O4 | 192,13 g/mol
3-Nitrophthalimid er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det er en heterocyklisk nitroforbindelse, der viser sig at udvise potentielle svampedræbende aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Nitrophthalimid er et nyttigt farvestof til biologiske forskningsformål. Det er en heterocyklisk nitroforbindelse, der viser sig at udvise potentielle svampedræbende aktiviteter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-62-3
Molekylær formel C8H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 192.13
MDL nummer MFCD00041852
InChI nøgle BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalimide, 4-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 3-nitro, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro, nitrophthalimide, 4-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 3-nitro-phthalimide, pubchem12007
PubChem CID 11779
IUPAC navn 4-nitroisoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophthalimide
Smeltepunkt 217°C to 221°C
Mængde 5 g
Beilstein 179965
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 192.13
Procent renhed 98%