Få mere at vide
3-Nitrophthalic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 641-70-3 |
| Smeltepunkt | 160°C to 164°C |
| MDL nummer | MFCD00005921 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Nitrophthalic anhydride, 3-Nitrophthalic anhydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.11 |
| Grad | Research |