Få mere at vide
3-Nitroftalsyre, Mikromol
Artikelnummer. 30459978
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459978 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459978 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.300025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Nitroftalsyre, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophthalic Acid
CAS 603-11-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Nitrophthalic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H5 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-nitroftalsyre
Molekylvægt (g/mol) 211.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 211,0117 g/mol