Få mere at vide
3-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 636-95-3 |
| Molekylær formel | C6H7N3O2.HCl |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | m-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride, 3-Nitrophenylhydrazine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H |
| SMIL | Cl.NNc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (3-nitrophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vægt | 189.0305 |